Principaux documents
R590274
2-CHLORO-N-(5-((CHLOROACETYL)AMINO)PENTYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H16Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.146
Numéro MDL:
Autres remarques