R563692
5-(4-CL-PH)-7-(4-METHOXYPHENYL)-2-ME-4,7-DIHYDRO(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.827
Numéro MDL:
Produits recommandés