Principaux documents
R538280
5-FLUORO-4-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1H-PYRIMIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H3FN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.144
Numéro MDL:
Autres remarques