Principaux documents
R505145
2,6-DIMETHYL-BENZO(1,2-B,4,5-B')DIFURAN-3,7-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.341
Numéro MDL:
Autres remarques