Principaux documents
R462799
N-(4-(2-ETHYL-PIPERIDINE-1-SULFONYL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H22N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.418
Numéro MDL:
Autres remarques