Principaux documents
R433144
2-AMINO-6-ET-4,5,6,7-TETRAHYDRO-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.366
Numéro MDL:
Autres remarques