Principaux documents
R416398
4-(2-BUTYLAMINO-1-HYDROXY-ETHYL)-PHENOL, SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H21NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.368
Numéro MDL:
Autres remarques