Principaux documents
R414891
4-{[4-(DECYLOXY)BENZOYL]OXY}PHENYL 4-(DECYLOXY)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H54O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.873
Numéro MDL:
Autres remarques