Principaux documents
R396850
3-HYDROXY-NAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6Na2O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.263
Numéro MDL:
Autres remarques