Principaux documents
R385026
N-(2-BROMO-4-METHYL-PHENYL)-2-P-TOLYLOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.215
Numéro MDL:
Autres remarques