Principaux documents
R367990
2-HYDROXY-5-(4-METHOXY-PHENYLAZO)-BENZALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.263
Numéro MDL:
Autres remarques