Principaux documents
R339245
2,6-DIISOPROPYL-4-PHENYLIMINO-CYCLOHEXA-2,5-DIENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.374
Numéro MDL:
Autres remarques