Principaux documents
R277339
3-(METHYLTHIO)-1,4-DIPHENYL-1H-1,2,4-TRIAZOLIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14BrN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.267
Numéro MDL:
Autres remarques