Principaux documents
R264571
BENZOIC ACID (4-DIETHYLAMINO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.388
Numéro MDL:
Autres remarques