Principaux documents
R163805
SILVER(I) 2,5-DICHLORO-3,6-DIOXOCYCLOHEXA-1,4-DIENE-1,4-BIS(OLATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6Ag2Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.706
Numéro MDL:
Autres remarques