Principaux documents
R118931
N-(4-((2-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PH)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.51
Numéro MDL:
Autres remarques