Principaux documents
R106607
3-(4-METHOXYPHENYL)-4-ME-9,10-DIHYDROCYCLOPENTA(C)FURO(2,3-F)CHROMEN-7(8H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.386
Numéro MDL:
Autres remarques