Principaux documents
R100730
2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)QUINUCLIDIN-3-ONE HYDRAZONE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H23Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.287
Numéro MDL:
Autres remarques