Principaux documents
PH013510
3-{3-[3-(3-methoxyphenyl)-3-methyl-1-pyrrolidinyl]propyl}-2,4(1H,3H)-quinazolinedione hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28ClN3O3
Poids moléculaire :
429.951