Principaux documents
PH013328
4-[2-(diethylamino)ethyl]-1-ethyl-3-methyl-8-phenyl-4,6-dihydropyrazolo[4,3-e][1,4]diazepin-5(1H)-one hydrobromide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H30BrN5O
Poids moléculaire :
448.41