Principaux documents
PH011629
methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-({[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H33ClN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.991
Numéro MDL:
Autres remarques