Principaux documents
PH010918
2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.214
Numéro MDL:
Autres remarques