Principaux documents
PH010820
N-(2-bromoethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.169
Numéro MDL:
Autres remarques