Principaux documents
PH010571
10-oxo-10H-dibenzo[b,e]thiopyran-3-carboxylic acid 5,5-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H8O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.281
Numéro MDL:
Autres remarques