Principaux documents
PH010285
3-ethyl-2-methyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.248
Numéro MDL:
Autres remarques