Principaux documents
PH009168
3-(dimethylamino)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-phenyl-1-propanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.344
Numéro MDL:
Autres remarques