Principaux documents
PH007211
2-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-1-propanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.275
Numéro MDL:
Autres remarques