Principaux documents
MT51350096
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 6 x 250 mL
Synonyme(s) :
conductivity calibration standard
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350096
Volume
6 x 250 mL
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable