MNO000104
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)OC2CCNCC2
InChI
1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2
Clé InChI
RPQOTFPZKNHYFB-UHFFFAOYSA-N