Principaux documents
L479438
6-AMINO-3-TERT-BU-4-(2-MEO-PH)-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.386
Numéro MDL:
Autres remarques