Principaux documents
L407011
3-(4-METHYL-5-((2-METHYLBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.397
Numéro MDL:
Autres remarques