Principaux documents
L345121
7-CYCLOHEXYL-2,4-DIMETHYLBENZO(B)(1,8)NAPHTHYRIDIN-5(10H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.411
Numéro MDL:
Autres remarques