Principaux documents
L334421
2-(4-OXO-5-(3-PH-2-PROPENYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.404
Numéro MDL:
Autres remarques