Principaux documents
L320455
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.277
Numéro MDL:
Autres remarques