Principaux documents
L237744
N'-(3-ALLYL-2-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-(2-CHLOROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.801
Numéro MDL:
Autres remarques