Principaux documents
L166065
1-(1,1-DICHLORO-2-(4-METHYLPHENYL)ETHYL)-4-METHYLBENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.212
Numéro MDL:
Autres remarques