Principaux documents
L163201
1-(2-HYDROXY-4-(3-IODOPROPOXY)-3-PROPYLPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19IO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.21
Numéro MDL:
Autres remarques