Principaux documents
L149209
4-OXO-1,4-DIHYDROBENZO(H)QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.233
Numéro MDL:
Autres remarques