Principaux documents
L138940
ETHYL 4-OXO-1,4-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.226
Numéro MDL:
Autres remarques