Principaux documents
L127450
1-(5-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1H-INDOL-3-YL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.315
Numéro MDL:
Autres remarques