JRD0647
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-6-yl)acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O2
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(O)CC1=CC(CCCC2)=C2C=C1
InChI
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h5-7H,1-4,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
ALYBIMJZZHULRK-UHFFFAOYSA-N