Principaux documents
GF99481360
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 100 x 100mm, 0.914mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE250220
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-813-60
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.914 mm