GF98181748
Molybdenum
rod, 500mm, diameter 15.0mm, centerless ground, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007926
About This Item
Essai
≥99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 981-817-48
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N