GF93880985
Nickel
foil, 100x100mm, thickness 0.20mm, annealed, 99%
Synonyme(s) :
Nickel, NI000550
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 938-809-85
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF93880985-1EA | 4061825406602 |
GF93880985-20EA | 4061829523183 |
GF93880985-10EA | 4061829452155 |
GF93880985-2EA | 4061829492847 |
GF93880985-5EA | 4061829554194 |