GF92077926
Zinc
foil, 1m coil, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000225
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
≥99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 920-779-26
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N