GF90679191
Aluminum
rod, 1000mm, diameter 12.0mm, as drawn, 99.999%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL007912
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.999%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 906-791-91
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
1000 mm × 12.0 mm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable