Principaux documents
GF89911592
Tungsten/Rhenium
wire, W 74%/Re26%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 125410
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 899-115-92
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.2 mm