GF89682003
Silver
foil, 8mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Silver, AG000360
About This Item
Essai
≥99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 896-820-03
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable