GF89056648
Tantalum
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.003mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA000120, Ta
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 890-566-48
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF89056648-1EA | 4061825376004 |