GF87997000
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 20mm, cell size 4.8mm, cell wall 0.038mm, core density 0.070g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL002640
About This Item
Matériaux
hexagonal (prism)
Description
cell wall 0.038mm
Essai
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 879-970-00
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille des alvéoles
4.8 mm
Taille × épaisseur
300 x 300 mm × 20 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable